Learn More
Fisherbrand™ Mixed Celluloses Esters Membranes Non-sterile Filter
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.65 μm
0.8 μm
1.2 μm
3 μm
5μ m
8 μm
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Specifica
Specifica
| Punto di bolla | 0.69bar |
| Colore | White |
| Tipo di filtro | Microfilter |
| Materiale | MCE |
| Dimensione del poro | 3 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Portata | 320mL/min./cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Microdialysis of DNA and Proteins, clarification of aqueous solutions during microbiological analysis, identification of Nucleic Acids |
| Portata del gas | 28L/min./cm2 |
| Idrofobicità | Hydrophilic |
| Vedi altri risultati |