Learn More
Eppendorf™ MixMate™, apparecchio base senza portaprovette
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Miscelatore ad alta velocità (3.000 rpm) per la miscelazione veloce ed efficiente di piccoli volumi in tutti i più comuni formati di recipienti fino a 50 mL
- Tecnologia 2DMix-Control (orbita di miscelazione planare senza movimento verticale) per una miscelazione controllata e risultati riproducibili in pochi secondi
- Tecnologia anti-spill per movimenti di miscelazione controllati, senza bagnare il coperchio per prevenire la contaminazione crociata
- 5 portaprovette diversi (0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 5/15 mL, 30/50 mL, piastre PCR da 96 pozzetti ) per una grande flessibilità nell'uso di recipienti
- Funzione integrata ed ergonomica di vortex per vari formati di recipienti e una miscelazione distinta dei campioni
- Minima trasmissione di vibrazioni alla mano/al braccio durante l'agitazione (certificato disponibile) per un funzionamento ergonomico (PhysioCare Concept™)
- 5 softkey con parametri di miscelazione standard predefiniti, per un facile utilizzo
- Stabile: rimane fermo anche con la massima velocità di miscelazione
- Il funzionamento silenzioso garantisce un ambiente di lavoro confortevole
Specifica
Specifica
| Intervallo di velocità | 3000 rpm |
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 40 W |
| Capacità | Microtubes, Tubes, 1 x DWP/1 x PCR plate |
| Capacità provette | 0.2 mL, 0.5 mL, 1.5 mL, 2.0 mL, 1 x DWP/1 x PCR plate |
| Tipo di spina | EU Plug |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 23 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 13 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 17 cm |
| Vedi altri risultati |