Learn More
(-)-MK 801 maleate, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Descrizione
Less active enantiomer (10-fold less potent in behavioral studies) than (+)-MK 801 maleate.
(+)-enantiomer also available.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | (-)-MK 801 maleate |
Quantità | 10 mg |
Peso formulazione | 337.37 |
Percent Purity | >99% |