Learn More
BINDER™ Serie MKF - Camere climatiche di simulazione ambientale
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
417 L
991 L
Modello:
MKF1020-400 V
MKF400-400 V
Dimensioni interne (L x P x A):
735 x 810 x 700 mm
1200 x 810 x 1020 mm
Amperaggio:
12.5 amp
22.5 amp
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da -40°C a +180°C
- Intervallo di umidità: dal 10% u.r. fino al 98% u.r.
- Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- Refrigerante R-452A senza CFC
- Serbatoio di accumulo d'acqua integrato da 20 L
- 1 griglia inseribile in acciaio inox
- Foro di accesso con tappo in silicone
- 4 contatti a relè a potenziale zero
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 40 kg |
| Descrizione | MKF1020-400V, standard, Serie MKF - Camere climatiche di simulazione ambientale per rapidi cambi di temperatura, con regolazione dell'umidità, 991 L, 400 V 3∼ 50 Hz |
| Capacità (sistema metrico) | 991 L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Lighting | Viewing window lightning |
| Materiale | Powder-coated Cold Rolled Steel |
| N. di ripiani | 1 |
| Tipo di spina | CEE |
| Umidità relativa | 10 to 98% |
| Temperature Range (Metric) | - 70°C to +180°C |
| Vedi altri risultati |