Learn More
BINDER™ Serie MKFT - Camere climatiche di simulazione ambientale
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
115 L
228 L
734 L
Modello:
MKFT115-400V
MKFT240-400V
MKFT720-400V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da -70 °C fino a 180 °C
- Intervallo di umidità: dal 10 % u.r. fino al 98 % u.r.
- Serbatoio di accumulo d'acqua integrato da 20 L
- 4 contatti a relè a potenziale zero
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Protezione anticondensa programmabile per i campioni
- Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- Finestra di controllo riscaldata con illuminazione del vano interno a LED
- Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
- 4 rotelle, due con freno di stazionamento
- Interfaccia per computer: Ethernet
- Funzione rampa regolabile
- Registratore a nastro continuo integrato
- Orologio in tempo reale
- Riscaldamento sportello
- Messaggio d'allarme nel caso di mancanza d'acqua dolce nell'apposito contenitore
- Griglia inseribile in acciaio inox
- Sicurezza antirottura per tubi flessibili, incl. tubazione di alimentazione e scarico dell'acqua fino a 1 m di altezza
- Vano interno in acciaio inox
- Refrigeranti R-452A ed R-23 senza CFC
- Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione in cascata
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 30 kg |
| Descrizione | MKFT240-400V, standard, Serie MKFT - Camere climatiche di simulazione ambientale per rapidi cambi di temperatura, con controllo dell'umidità e intervallo di bassa temperatura esteso, 228 L, 400 V 3∼ 50 Hz |
| Capacità (sistema metrico) | 228 L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Lighting | Interior lightning |
| Materiale | Powder-coated Cold Rolled Steel |
| N. di ripiani | 1 |
| Tipo di spina | CEE |
| Umidità relativa | 10 to 98% |
| Temperature Range (Metric) | -70°C to +180°C |
| Vedi altri risultati |