missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ ML 347
Potent and selective ALK1 and ALK2 inhibitor
302.00€ - 1195.00€
Specifica
Purezza | >98% |
---|---|
Alias gene | LDN 193719, 1 lWY, VU0469381 |
Product Type | ML 347 |
Peso molecolare | 352.39 |
Inibitori | ML 347 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18725718
|
Tocris Bioscience™
4945/50 |
50 mg |
1195.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18788617
|
Tocris Bioscience™
4945/10 |
10 mg |
302.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Potent and selective ALK2 and ALK1 inhibitor (IC50 values are 32 and 46 nM, respectively); displays >200 fold selectivity over ALK3 and ALK6 and >400 fold selectivity over VEGF2. Exhibits no activity at ALK4, ALK5 or in a panel of related kinases. Inhibits BMP4 signaling in a functional assay (IC50 = 152 nM).Specifica
>98% | |
ML 347 | |
ML 347 |
LDN 193719, 1 lWY, VU0469381 | |
352.39 |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto