missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ML204, MedChemExpress

Codice prodotto. 16415448
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16415448

Marca: Medchem Express HY12949

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress ML204 is a potent, selective TRPC4/TRPC5 channel inhibitor, with at least 19-fold selectivity against TRPC6 and no appreciable effect on all other TRP channels, nor on voltage-gated sodium, potassium, or Ca2+ channels.

ML204 is a potent, selective TRPC4/TRPC5 channel inhibitor, with at least 19-fold selectivity against TRPC6 and no appreciable effect on all other TRP channels, nor on voltage-gated sodium, potassium, or Ca2+ channels.

Specifica

Materiale o nome chimico ML204
CAS 5465-86-1
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H18N2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità Ethanol : 50 mg/mL (220.93 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 37 mg/mL (163.49 mM)
SMILES CC1=CC(N2CCCCC2)=NC3=CC=CC=C13
Molecular Weight (g/mol) 226.32
Peso formulazione 226.32
Percent Purity 99.24%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato