Learn More
Motic™ MLC-150 Cold Light
Sorgente di luce alogena con controllo a distanza cablato per facilitare l'uso in qualsiasi applicazione da laboratorio.
Marca:  Motic™ 1101002000011
Codice prodotto. 11776576
  • 462.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Illuminazione alogena 21V/150W (EKE)
  • Interruttore locale/remoto per il controllo dell'intensità
  • Controllo remoto dell'intensità 2m
  • Indicazione a LED della temperatura del colore
Specifica
Specifica
Illuminatore
Remote switch
150 w
Halogen
21 V