Learn More
Sartorius Pipettatori meccanici multicanale MLINE™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4575620 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Numero di canali:
8
12
Volume (sistema metrico):
0.5 - 10 μl
Da 0.5 a 10 μl
Da 30 a 300 μl
Da 30 a 300 μl
Da 5 a 100 μl
Incrementi:
0.01 μl
μ
0,2 μl
Precisione:
1.00 - 0.25
1.50 - 0.25
4.00 - 1.00
Da 4.00 a 1.00
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10346902
Marca: Sartorius 725140
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Estrema precisione nelle applicazioni di pipettaggio lunghe in serie. Il pipettatore meccanico multicanale Sartorius mLINE™ è la scelta più avanzata ed ergonomica per operatori che devono eseguire pipettaggi manuali ripetitivi di alta qualità. I modelli multicanale coprono la gamma completa di volumi da 0.1 μl a 10 ml.
Highly advanced mechanical pipette provides effortless accuracy and precision
  • Consistent results, even in long pipetting series
  • Optiload mechanism for perfect tip sealing and effortless tip ejection
  • Minimized risk of contamination with Safe-Cone Filters and full autoclavability
  • One-step volume setting with volume locking button prevents accidental volume change
  • Thermal insulation of internal components improves accuracy
  • High chemical and UV resistance
Lightweight, comfortable and easy to use
  • Frequently recommended by Health and Safety Officers
  • Excellent ergonomics to protect from repetitive strain injuries to the hand, arm and shoulder
  • Exceptionally light pipetting and filter tip ejection forces needed
  • Clear, easy-to-read display with large numbers and small increments
  • Volume range color-coding for easy pipetter and tip selection
  • Easy to maintain; only 2-3 parts to disassemble and clean
Certifications
Marcatura CE
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 2 - 0.6%
Certificazione/Conformità ISO 9001/13485, ISO 14001
Punte compatibili Sartorius Tips
Spaziatura punta regolabile Yes
Autoclavabile
Colore Arancione
Monouso Reusable
Grip Type Ergonomic
Materiale Polypropylene
Numero di canali 8
Product Line mLINE
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Mechanical Pipette
Volume (sistema metrico) Da 30 a 300 μl
Stile delle dita Ergonomico
Incrementi 0,2 μl
Precisione 1.00 - 0.25
Warranty 2 anni
Codice colore Gray