Learn More
MMP Inhibitor II, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7082466
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 15437009
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65638.MA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A potent, reversible, broad range inhibitor of matrix metalloproteinases
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10 mg
Descrizione Off-white
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) A potent, reversible, broad range inhibitor of matrix metalloproteinases
CAS 203915-59-7
Formula molecolare C21H27N3O8S2
Peso formulazione 513.58g/mol
Sinonimo N-Hydroxy-1,3-bis(4-methoxyphenylsulfonyl)-5,5-dimethylhexahydropyrimidine-2-carboxamide
Solubilità Soluble in DMSO
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Solid