Learn More
Köttermann Mobile Cabinet with One Lockable Door
Codice prodotto. 17382099
Click to view available options
Lato del perno:
Right
N. di cassetti:
1
None
N. di ripiani:
1
None
Dimensioni (P x L x A):
516 x 450 x 590 mm
516 x 450 x 740 mm
516 x 600 x 590 mm
516 x 600 x 740 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17382099
Marca: Köttermann 31500062
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Mobile Cabinet with One Lockable Door offers versatile storage space with a single door to protect stored items.
  • Versatile storage space
  • Mobile with lockable wheels
  • Features one door with locking mechanism to protect stored items
  • Many sizes and configurations available
Specifica
Colore White
Tipo di armadietto Mobile
Dimensioni (P x L x A) 516 x 600 x 590 mm
Tipo di sportello Hinged
Finitura Epoxy Coated
Materiale del telaio Steel
Lato del perno Right
Meccanismo di blocco Yes
N. di sportelli 1
N. di cassetti None
N. di ripiani None
Warranty None
Tipo di ruote Plastic with Brakes
Con ruote Yes
Materiale Steel