Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispenser di panni largo in rotoli con piedistallo mobile Kimberly-Clark Professional
Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Click to view available options
Mounting:
Freestanding
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Dispenser in acciaio tubolare per panni in rotoli grandi, azzurro
- Munito di un sacco per la raccolta dei rifiuti
- Può essere installato a parete o usato come dispenser trasportabile
- Compatibile con i seguenti asciugamani:Kimberly-Clark Professional™ (codici prodotto 38664 e 38666)Kimtech™ (codici prodotto 7623 e 7643) WypAll™
Specifica
Specifica
| Product Type | Dispenser di salviette con supporto mobile |
| Colore | Blu |
| Dimensioni (L x P x A) | 109 x 50 x 74 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 42.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 109 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 19.7 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 50 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 29.1 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 74 cm |
| Capacità | Wipes |
| Vedi altri risultati |