Learn More
Miele Professional™ Carrelli
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W X H): 600 x 530 x 580mm
Descrizione
- Secondo le dimensioni delle stoviglie si usano fino a 3 moduli
- Accopp. carrelli per l'afflusso acqua e aria di asciugaturaT
- Le altezze di carico dei singoli livelli sono diverse
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox |
| Colore | in acciaio inox |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Profondità (sistema metrico) | 600 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 680 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 530 mm |