Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio modello CHA5 Tyvek™ Classic Plus
998.61 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21990" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21990" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
medio
Large
X-Large
2 X-Large
Descrizione
- Il cinturino autoadesivo consente una perfetta adesione della maschera al viso
- Le cuciture fitte e ribattute offrono protezione e resistenza
- Zip in Tyvek con risvolto per maggiore protezione
- Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita
- Gli anelli elasticizzati per i pollici impediscono alle maniche di risalire
- Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
- Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
- Le applicazioni comprendono lavori di manutenzione e smantellamento nel settore nucleare, produzione farmaceutica o in laboratori di ricerca e biosicurezza, nonché applicazioni mediche ed esposizione a rischi biologici
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Product Type | Tuta con cappuccio |
Size | Large |
Materiale | Tessuto Tyvek™ |
Colore | Verde |
Stile vita | Elastico |
Ankle Style | Elastico |
Stile polso | Elastico |
Stile collo | Con cappuccio |
Hood Type | Elastico |
Tipo di chiusura | Chiusura a zip, risvolto |