Learn More
OHAUS™ Modular Blocks and Accessories
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Tipo di campione:
1.5mL Tube
10mm Tube
15/16mm Tube
15mL Tube
50mL Tube
Tipo:
Dry Block
Temperature Probe
Profondità (sistema metrico) pozzetto:
3.91 cm
4.45 cm
4.76 cm
4.8 cm
Diametro (sistema metrico) pozzetto:
1.07 cm
1.1 cm
1.71 cm
1.75 cm
2.9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Modular blocks are sold separately from heaters.
- Close contact of tubes-to-block-walls allow for maximum heat retention
- Each block has a thermometer well for measuring block temperature
Specifica
Specifica
| Descrizione | Module Block 15 mL Conical Centrifuge |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dry Block Heater |
| Materiale | Alluminio anodizzato |
| No. of Places | 12 |
| Tipo | Dry Block |
| Tipo di campione | 15mL Tube |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 9.5 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 5.1 cm |
| Vedi altri risultati |