Learn More
Corning™ Molecular Biology Reagents
Used in molecular biology, nucleic acid purification applications
Marca:  Corning™ 46-011-CM
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.98000kg
Codice prodotto. 15353711
  • 303.30€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Certificate of Analysis available
  • Product can be diluted to obtain the desired concentration
Order Info
Shipped at ambient temperature
Specifica
Specifica
Tris Borate EDTA Buffer
8.4 ±0.1
Sterile
TBE Buffer; 10X; 6 x 1L
6 x 1 L