Learn More
Thermo Scientific™ Sistema Molecular BioProducts™ SoftFit-L Reload™: Puntali non sterili
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μl
200 μl
300 μL
1000 μl
1200 μl
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 768
pezzi 960
Descrizione
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette every time, with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. Low retention tips deliver maximum volume of sample and are for use with Rainin™ LTS pipettes.
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space
- Compatible with SoftFit-L empty racks
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume
Specifica
Specifica
| Descrizione | 200L, Non-Filtered, Non-sterile, Refill |
| Volume (sistema metrico) | 200 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Natural |
| Modello | 200L |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.97 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.00cm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free |
| Formato | Ricarica |
| Vedi altri risultati |