Learn More
3M™ Molecular Detection Cap/Decap Tool
Molecular detection cap and decap tool with lysis and reagent
623.28€ - 768.50€
Specifica
Product Type | Accessory |
---|---|
Test Type | Food and Beverage, Environmental Test |
Quantità | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17233744
|
3M™
7100001305 |
Reagent MDSCDR |
768.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17243744
|
3M™
7100001306 |
Lysis MDSCDL |
623.28€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Easy to use custom 3M accessory.
- Increase technician productivity.
Specifica
Accessory | |
Food and Beverage, Environmental Test | |
1 |