Learn More
3M™ Molecular Detection Matrix Control MDMC96
Kit contains 96 tests and is used with the 3M Molecular Detection System to check for inhibition of the matrix sample during validation periods, when adopting the 3M method or testing new or unknown matrices.
Marca:  3M™ 7000128756
Encompass
Codice prodotto. 17288530
  • 646.40€ / 1 set
Spedizione stimata: 01-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Verify that new or unknown matrices are not inhibitory to amplification.
  • Ready-to-use and pre-dispensed reagents.
  • Only two transfer steps after enrichment.
  • Closed-tube system reduces risk of amplicon contamination.
  • Designed to work with 3M proprietary enrichment broths to promote growth.
Specifica
Specifica
Microbiology Media
Environmental Test
3 M Molecular Detection System
96
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.