Learn More
Molecular Sieve Dehydrate Fluka with indicator for drying solvents, Honeywell Fluka™
BEADS, WITH INDICATOR FOR DRYING SOLVENTS
146.06€ - 527.34€
Specifica
Materiale o nome chimico | Molecular Sieve Dehydrate Fluka with indicator for drying solvents |
---|---|
CAS | 7646-79-9, 1318-02-1 |
Numero MDL | MFCD00147630 |
Numero UN | UN3077 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15646740
|
Honeywell-Fluka
69839-250G |
250 g |
146.06€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15636740
|
Honeywell-Fluka
69839-1KG |
1 kg |
527.34€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Molecular Sieve Dehydrate Fluka with indicator for drying solvents | |
7646-79-9, 1318-02-1 | |
MFCD00147630 | |
UN3077 |
Sicurezza e movimentazione
P201-P261-P280-P284-P305 + P351 + P338 + P310-P308 + P313