Learn More
Molecular Sieve Type 3A, Technical, 1.6-2.5mm Beads (8-12 Mesh), Fisher Chemical™
AlNaO6Si2, CAS Number-308080-99-1, 500g, Beige, URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N, aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane, 131613, 202.135, Plastic powder jar, Solid, 19758701, [O-][Si](-O)[O-].[O-][Si](-O)[O-].[Na+].[Al+3]
Marca: Fisher Chemical MS/1010/53
57.53 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 70955-01-0 Peso : 0.50000kg
Descrizione
AlNaO6Si2, CAS Number-308080-99-1, 500g, Beige, URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N, aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane, 131613, 202.135, Plastic powder jar, Solid, 19758701, [O-][Si](-O)[O-].[O-][Si](-O)[O-].[Na+].[Al+3]
Specifica
Beige | |
500 g | |
308080-99-1 | |
MFCD00131613 | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] | |
202.135 |
Plastic powder jar | |
Solid | |
AlNaO6Si2 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane | |
19758701 |