Learn More
Molecular Sieves 3A, Pellets, Dia.: 3.2mm, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Drum with inliner
Poly Bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Molecular sieves, UOP Type 3Å |
Colore | Beige or Tan |
Densità | 2 g/cm3 |
Imballaggio | Poly Bottle |
Dimensione particelle | Dia.: 3.2 mm |
Quantità | 1 kg |
Forma fisica | Pellets |
Punto di fusione | >400°C |
Formula lineare | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
Numero UN | NONH for all modes of transport |