Learn More
Molecular Sieves, 3A, Powder, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15627560 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 15627560
Marca: Honeywell-Fluka 95664250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Powder
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 308080-99-1
Formula molecolare AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.135
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves, 3Å
Colore White
Densità >2g/cm3
Imballaggio Poly Bottle
Dimensione del poro
Quantità 250 g
Forma fisica powder
Punto di fusione >400°C
Formula lineare KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name Molecular sieves 3A