Learn More
Molecular Sieves, 3A, Powder, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Molecular sieves, 3Å |
| Colore | White |
| Densità | >2g/cm3 |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Dimensione del poro | 3Å |
| Quantità | 250 g |
| Forma fisica | powder |
| Punto di fusione | >400°C |
| Formula lineare | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Vedi altri risultati |