Learn More
Velp Scientifica™ MonoAluBlock™ Block with Forty Positions
For Use With: AREX-6 Hotplate Stirrers
Marca: Velp Scientifica™ A00000341
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Used to perform numerous reactions reducing time and bench space
- For use with Velp Series 6 Hotplate Stirrers
Specifica
12 mm | |
14 mm | |
Block |
Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6 | |
40 Positions | |
14 mm |