Learn More
Velp Scientifica™ MonoAluBlock™ Block with Seventeen Positions (28 x 24 mm)
For Use With: AREX-6 Hotplate Stirrers
Marca:  Velp Scientifica™ A00000338
Codice prodotto. 15865211
  • 123.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Used to perform numerous reactions reducing time and bench space
  • For use with Velp Series 6 Hotplate Stirrers
Specifica
Specifica
28 mm
24 mm
Block
Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6
17 Positions
43 mm