Learn More
Monoethanolamine solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7083619 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Codice prodotto. 12912155
Marca: Fisher Chemical A 028 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 141-43-5
Formula molecolare C2H7NO
Molecular Weight (g/mol) 61.08
Numero MDL MFCD00008183
InChI Key HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
IUPAC Name 2-aminoethanol
SMILES NCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Monoethanolamine
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L
Tipo Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix Water
Quantità 100 mL