Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisiero monovalente H Salmonella flagella
Use in slide agglutination testing for serotyping of Salmonella isolates according to Kauffmann-White classification. Pro-Lab Diagnostics™ Monovalent Flagella (H) Salmonella Antisera is a comprehensive range of monovalent Salmonella antigens delivered in economical 3.0mL bottles.
Marca:  Pro-Lab Diagnostics™ PL6129
20.78 EUR valido fino al 2024-11-15
Usa il codice promo "21643" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11929104
  • 110.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
While polyvalent O (somatic) antisera aid in initial serogrouping, full identification of O antigens is achieved using monovalent-specific O antisera. The serotype of Salmonella isolates can then be determined using H (flagella) antisera.
  • Ready-to-use diluted antisera with 0.01% thimerosal as a preservative
  • Produced using reference strains prepared by World Health Organization guidelines
  • Certified reference center performance
  • Presented in color-coded dropper bottles
  • Long shelf life: up to 5 years from date of manufacture
Specifica
Specifica
W.H.O.
Fattore: F
Analisi tradizionale di agglutinazione vetrini
3 ml
A 2-8 °C, non congelare
Antiserum
Flacone contagocce
Agglutinazione