Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99.5%, for molecular biology, Dnase, Rnase, Prot. free, for peptide sequencing
Codice prodotto. 10389893
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1132-61-2
Formula molecolare C7H15NO4S
Molecular Weight (g/mol) 209.26
Numero MDL MFCD00006183
InChI Key DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC Name 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonic acid
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifica
Absorbance (0.1 M aq. soln.)
Materiale o nome chimico MOPS
Condizioni di assorbanza (0.1M aq. soln.)
Nota nome DNAse, RNAse and Protease Free
Punto di fusione 277.0°C to 282.0°C
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Colore White
pH 3.0 to 4.5 (1% soln. at 25°C)
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 116°C
Intervallo percentuale saggio 99.50%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C)
Imballaggio Glass bottle
Indice di Merck 15, 6352
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: <10g/L ethanol (20°C)
Peso formulazione 209.26
Percent Purity 99.5%
Grado Molecular Biology
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MOPS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.