Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99%, for biochemistry
Catalog Number 10644862
35.99 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
1132-61-2
C7H15NO4S
209.26
MFCD00006183
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
70807
CHEBI:44115
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
1132-61-2
C7H15NO4S
209.26
MFCD00006183
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
70807
CHEBI:44115
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbance (1 M aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Materiale o nome chimico MOPS
Condizioni di assorbanza (1M aq. soln.) (1 cm cell)
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White
Informazioni di decomposizione >277°C
pH 3.0 to 4.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Indice di Merck 15, 6352
IUPAC Name 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonic acid
Peso formulazione 209.26
Percent Purity ≥98.5%
Grado Biochemical