Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99%, for biochemistry
Codice prodotto. p-169968 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10644862
Marca: Thermo Scientific Chemicals 172630250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1132-61-2
Formula molecolare C7H15NO4S
Molecular Weight (g/mol) 209.26
Numero MDL MFCD00006183
InChI Key DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifica
Absorbance (1 M aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Materiale o nome chimico MOPS
Condizioni di assorbanza (1M aq. soln.) (1 cm cell)
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White
Informazioni di decomposizione >277°C
pH 3.0 to 4.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Indice di Merck 15, 6352
IUPAC Name acido 3-morfolin-4-il-propano-1-solfonico
Peso formulazione 209.26
Percent Purity ≥98.5%
Grado Biochemical