Learn More
MOPS, MP Biomedicals™
Identificatori chimici
CAS | 1132-61-2 |
---|---|
Formula molecolare | C7H15NO4S |
Molecular Weight (g/mol) | 209.26 |
Numero MDL | MFCD00006183 |
InChI Key | DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 3-(N-morpholino)propanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid |
PubChem CID | 70807 |
ChEBI | CHEBI:44115 |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11473610
|
MP Biomedicals
0210237010 |
10 g |
N/A
|
N/A | |||||
11483610
|
MP Biomedicals
0210237080 |
100 g |
N/A
|
N/A | |||||
11493610
|
MP Biomedicals
0210237083 |
250 g |
N/A
|
N/A | |||||
11403620
|
MP Biomedicals
0210237091 |
1 kg |
N/A
|
N/A | |||||
Descrizione
Identificatori chimici
1132-61-2 | |
209.26 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
70807 | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
C7H15NO4S | |
MFCD00006183 | |
3-(N-morpholino)propanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid | |
CHEBI:44115 |
Specifica
MOPS | |
White | |
100.4% | |
MFCD00006183 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonic acid | |
70807 | |
209.3 |
1132-61-2 | |
Powder | |
C7H15NO4S | |
3-(N-morpholino)propanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 | |
209.26 | |
CHEBI:44115 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 214-478-5