Learn More
morpholine-4-carboximidamide hydroiodide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10492484
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 102392-87-0
Formula molecolare C5H12IN3O
Molecular Weight (g/mol) 257.075
InChI Key LJQSGLRGQQZIMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo morpholine-4-carboximidamide hydroiodide, c5h11n3o.hi, morpholine-4-carboxamidine, iodide, morpholine-4-carboxamidine hydroiodide
PubChem CID 2778396
IUPAC Name morpholine-4-carboximidamide;hydroiodide
SMILES C1COCCN1C(=N)N.I
Specifica
Materiale o nome chimico Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 257.07
Percent Purity Tech.
Grado Technical