Learn More
Mortaio in vetro borosilicato per pestello
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
120 ml
300 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
80 mm
100 mm
120 mm
Altezza (sistema metrico):
60 mm
75 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In vetro borosilicato Pyrex™ per la massima resistenza agli sbalzi termici e alla corrosione chimica
- Da utilizzare con pestelli in Pyrex™ (venduti separatamente)
- Ideale per preparazione di composti, miscelazione e triturazione in polvere
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 120 ml |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 100 mm |
| Product Type | Mortaio |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pyrex™ Pestle |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la preparazione di composti, miscelazione e triturazione in polvere |
| Altezza (sistema metrico) | 75 mm |