Learn More
Motic™ Moticam A1
The Moticam A1 is ideal for newcomers and advanced enthusiasts who are looking for an affordable digital microscope instrument. Capture everything you need at 720p and work at a steady frame rate with all accessories included.
Marca:  Motic™ 1100600101412
Codice prodotto. 17867960
  • 235.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • C-mount for lens
  • MotiConnect software is available for free download (with free updates included)
  • Live Display Modes: 1280 x 720 px, 1024 x 768 px
Specifica
Specifica
Camera
Focusable Lens, 30 mm and 38 mm Eyepiece Adapters, Calibration Slide, Macro Viewing Tube, C-ring, USB Cable, Dust Cap
1/3.1 in.
Moticam A
sCMOS
30 fps