Learn More
Motic™ Moticam A5
An ideal tool for those who need to stay flexible, the Moticam A5 has a high resolution above full HD while maintaining steady 30 fps. Take crisp pictures for documentation and public presentations.
Marca:  Motic™ 1100600101302
Codice prodotto. 17857960
  • 456.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • C-mount for lens
  • MotiConnect software is available for free download (with free updates included)
  • Live Display Modes: 2592 x 1944 px, 2048 x 1536 px, 1920 x 1080 px
Specifica
Specifica
Camera
Focusable Lens, 30 mm and 38 mm Eyepiece Adapters, Calibration Slide, Macro Viewing Tube, C-ring, USB Cable, Dust Cap
1/2.8 in.
Moticam A
sCMOS
30 fps