Learn More
Motic™ MOTICAM Pro S5 Plus Caméra Digitale USB 5.0 MP pour microscopie (jusqu'à 175.8 i/s)
Moticam Pro S5 Plus videocamera digitale sCMOS USB, progettata con sensore retroilluminato per un trasferimento rapido dei dati. Basta connetterla a un microscopio trinoculare, e lavora facilmente con il software Motic Images Plus 3.0 incluso.
Marca: Motic™ 1100600101121
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Tecnologia di sensore retroilluminato
- Sensore sCMOS dimensioni 2/3 in.
- Risoluzione di acquisizione: 5.0 MP
- Modalità di visualizzazione dal vivo via USB: 2448x2048, 1224x1024 pixel
- Velocità di immagini al secondo: 2448x2048 @ 68.3fps 1224x1024 @ 175.8fps
- Interfaccia USB 3.1
- Software Motic Images Plus 3.0 incluso compatibile con Windows, OSX e Linux
- Funzioni del software: acquisizione immagine statica e video, misurazione di immagini statiche e in diretta, regolazione di immagine, bilanciamento del bianco, esposizione automatica e manuale, sistema di calibrazione individuale per ognuno degli obiettivi.
- Accessori compresi: Anello CS, cavo USB 3.1, vetrino di calibrazione Motic con 4 punti, Motic Images Plus 3.0 per Windows / OSX / Linux
Specifica
Certificate EMC CE | |
USB 3.1 | |
USB 3.1 | |
CS ring adaptor, USB 3.1 cable, Motic 4-dot calibration slide, Motic Images Plus 3.0 for PC/OSX/Linux | |
5.0 MP | |
C-mount adapter to be purchased separately | |
sCMOS. 2/3 in. |
Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux or higher | |
Room Temperature | |
Any trinocular microscope or stereomicroscope | |
No memory, pictures are saved on a computer | |
1 | |
2448 x 2048 or 1224 x 1024 pixels | |
2 Years |