Learn More
Proteintech™ Mouse Total MMP-3 ELISA Kit
KE10040 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). The Total MMP3 ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous Total MMP3.
Marca: Proteintech™ KE10040-96T
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- MMP-3 (matrix metallopeptidase 3), also named as Stromelysin 1 or STR1, is a member of matrix metalloproteinase (MMP) family.
- The MMP family of enzymes is comprised of critically important extracellular matrix remodeling proteases whose activity has been implicated in normal embryogenesis and tissue remodelling and in many diseases such as arthritis, cancer, periodontitis, glomerulonephritis, encephalomyelitis, atherosclerosis and tissue ulceration.
- These proteases have come to represent important therapeutic and diagnostic targets for the treatment and detection of human cancers. MMP-3 is secreted from the cells as a proenzyme. The proenzyme has been shown to stimulate plasminogen activation.
- The active MMP-3 is capable of cleaving types III, IV, IX and X collagen, aggrecan, fibronectin, laminin, IGFBP-3, serpins, and IL-1β. The assay recognizes mouse Total MMP3. An antibody specific for Total MMP3 has been pre-coated onto the microwells.
- The Total MMP3 protein in samples is captured by the coated antibody after incubation. Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for mouse Total MMP3 is added to detect the captured mouse Total MMP3 protein.
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent.
- Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
Specifica
BC006725 | |
134.9 pg/mL | |
Sandwich ELISA, Double Antibody | |
Plasma, Serum | |
Mouse | |
Mouse | |
<10% | |
Blue ice | |
4.5 hr. |
250 to 4000 pg/mL | |
ISO 13485 | |
Coated ELISA Kit | |
DAB | |
17392 | |
Solid | |
<10% | |
-20°C to +4°C | |
P28862 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 96TEST Mouse FGF-21 ELISA Kit
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine