Learn More
Chlorethoxyfos, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Descrizione
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Specifica
Specifica
CAS | 54593-83-8 |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 25 mg |
Grado | Analytical Standard |
Punti di ebollizione | 80°C |
Punto d'infiammabilità | 128°C |
Da utilizzare con (applicazione) | Acaricides and Insecticides |
Forma fisica | Liquid |