Learn More
MP Biomedicals™ 1/4 in. Ceramic Spheres
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 Pk.
1000 Pk.
50 Pk.
500 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
pezzi 500
Descrizione
- Zirconium Oxide-coated ceramic grinding spheres
- Chemically inert
- Component of Lysing Matrix A and M tubes
Specifica
Specifica
| Tipo di profilo | Zirconium oxide coated ceramic |
| Content And Storage | Room Temperature |
| Tipo di campione | Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscle, Spores |
| Da utilizzare con (applicazione) | Break hard/brittle samples |
| Product Type | Bulk Matrix |
| Quantità | 100 Pk. |
| Volume del campione | Unlimited |
| Sinonimo | 1/4 in. Zirconium Oxide Banded Satellite for Grinding |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.