Learn More
MP Biomedicals™ 1X Phosphate Buffered Saline, Dulbecco's, without Magnesium and Calcium
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
3L
Descrizione
- MDL Number: MFCD00131855
- Format: Solution
- pH: 7 to 7.6
- Osmolality: 270 to 305 mM/kg
For handling and culturing of mammalian cells
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phosphate Buffered Saline (PBS) |
| Colore | Clear |
| Concentrazione | 1 X |
| pH | 7 to 7.6 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 6 x 500 mL |
| Formulazione | Potassium Chloride 200mg/L, Potassium Phosphate Monobasic 200mg/L, Sodium Chloride 8000mg/L, Sodium Phosphate Dibasic 1150mg/L |