Learn More
MP Biomedicals™ AIN-76C Semipurified Diet, Pellet
Rat or mouse, Pellets
833.00€
Specifica
Product Type | Animal Diet |
---|---|
Componenti | Casein Purified High Nitro gen 20%, DL-Methionine 0.3%, Sucrose 50%, Corn Starch 15%, Alphacel, Non-Nutritive Bulk 5%, Corn Oil 5%, Choline Bitartrate 0.2%, AIN Mineral Mix, AIN Vitamin Mix 3.5% |
Formato | Pellet |
Da utilizzare con (applicazione) | Maintaining Mice and Rats colonies in the research lab |
Specie | Rat, Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11487231
|
MP Biomedicals™
0296029610 |
10 kg |
833.00€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- AIN-76 diet with the amount of Vitamin K increased 10-fold (to 500 μg/Kg of diet)
- 0.02% BHT (Butylated Hydroxy Toluene) per gram of corn oil.
Specifica
Animal Diet | |
Pellet | |
Rat, Mouse |
Casein Purified High Nitro gen 20%, DL-Methionine 0.3%, Sucrose 50%, Corn Starch 15%, Alphacel, Non-Nutritive Bulk 5%, Corn Oil 5%, Choline Bitartrate 0.2%, AIN Mineral Mix, AIN Vitamin Mix 3.5% | |
Maintaining Mice and Rats colonies in the research lab | |
15°C to 30°C |