Learn More
MP Biomedicals™ AIN-93G Mineral Mix, Powder
Powdered, for rodents
88.72€ - 1965.00€
Specifica
Product Type | Animal Diet |
---|---|
Componenti | Calcium Carbonate 35.7%, Monopotassium Phosphate 19.6%, Potassium Citrate Monohydrate 7.078%, Sodium Chloride 7.4%, Potassium Sulfate 4.66%, Ma gnesium Oxide 2.4%, Ferric Citrate 0.606%, Zinc Carbonate 0.165%, Man ganese Carbonate 0.063%, Copper Carbonate 0.03%, Potassium Iodate 0.001%, Sodium Selenate, Anhydrous 0.00103%, Ammonium Molybdate.4H2O 0.000795%, Sodium Metasilicate.9H2O 0.145%, Chromium Potassium Sulfate.12H2O 0.0275%, Lithium Chloride 0.00174%, Boric Acid 0.008145%, Sodium Fluoride 0.00635%, Nickel Carbonate 0.00318%, Ammonium Vanadate 0.00066%, Powdered Su gar 22.1% |
Formato | Powder |
Da utilizzare con (applicazione) | Growth, pregnancy and lactational phases of Rodents |
Specie | Rodent |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11471442
|
MP Biomedicals™
0296040002 |
2 kg |
88.72€
2kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11491442
|
MP Biomedicals™
0296040050 |
50 kg |
1965.00€
50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11481442
|
MP Biomedicals™
0296040010 |
10 kg |
397.50€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
For growth, pregnancy and lactational phases of rodents
Specifica
Animal Diet | |
Powder | |
Rodent |
Calcium Carbonate 35.7%, Monopotassium Phosphate 19.6%, Potassium Citrate Monohydrate 7.078%, Sodium Chloride 7.4%, Potassium Sulfate 4.66%, Ma gnesium Oxide 2.4%, Ferric Citrate 0.606%, Zinc Carbonate 0.165%, Man ganese Carbonate 0.063%, Copper Carbonate 0.03%, Potassium Iodate 0.001%, Sodium Selenate, Anhydrous 0.00103%, Ammonium Molybdate.4H2O 0.000795%, Sodium Metasilicate.9H2O 0.145%, Chromium Potassium Sulfate.12H2O 0.0275%, Lithium Chloride 0.00174%, Boric Acid 0.008145%, Sodium Fluoride 0.00635%, Nickel Carbonate 0.00318%, Ammonium Vanadate 0.00066%, Powdered Su gar 22.1% | |
Growth, pregnancy and lactational phases of Rodents | |
15 to 30°C |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.