Learn More
MP Biomedicals™ Antibiotics: Puromycin Dihydrochloride
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
Descrizione
- Format: Powder, Non-sterile
All antibiotics are intended for research use only. They are not for therapeutic use in humans or animals.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | -20°C |
| Forma | Powder |
| Product Type | Antibiotic |
| Quantità | 10 mg |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Puromycin Dihydrochloride, cell culture reagent
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Puromycin Dihydrochloride