Learn More
MP Biomedicals™ Aprotinin
214.12€ - 1055.00€
Specifica
Content And Storage | 4°C |
---|---|
Forma | Powder |
Product Type | Trypsin inhibitor |
Sterilità | Sterile |
pH | 5 to 7 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11424932
|
MP Biomedicals™
0219455925 |
25 mg |
418.70€
25mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11414932
|
MP Biomedicals™
0219455910 |
10 mg |
214.12€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11434932
|
MP Biomedicals™
0219455980 |
100 mg | |||||||
Descrizione
Cell dissociation reagent isolated from bovine lung. Lyophilized.
Specifica
4°C | |
Trypsin inhibitor | |
5 to 7 |
Powder | |
Sterile | |
Bovine lung |