Learn More
MP Biomedicals™ CellMaxx™ Bovine Albumin, Low Endotoxin, Stem Cell Culture
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
1000 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1kg
25g
500g
50g
Descrizione
Chromatographically purified for culturing embryonic, mesenchymal and hematopoietic cells. Lipid-rich formulation can be substituted for Albumax™ II.
Physical characteristics:
- Form: Off white to brown powder
- Purity:≥98% (w/w)
- Total Protein: ≥96%
- pH (4%): 6.5 to 7.5
- Solubility: Dissolves in 20 minutes at 20° to 25°C
- Moisture: ≤5% w/w
- Endotoxin: ≤1EU/mg
- Mycoplasma: Negative
- Bioburden: ≤100cfu/g
- Virus (9CFR): Negative
- Reported: Lipid content
Certifications: ISO9001, ISO13485, cGMP, EDQM
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Mammalian Cell Culture |
| Formulazione | Lipid-rich |
| Peso molecolare | 66 |
| Nome | CellMaxx™ Bovine Albumin, Low Endotoxin |
| Intervallo di pH | 6.5 to 7.5 |
| Metodo di purificazione | Chromatography |
| Quantità | 10 g |
| Sorgente | Bovine |
| Requisiti di stoccaggio | 4°C |
| Forma | Powder |