missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Complement, Guinea Pig Purified, 5mL
Suitable for use in hemolytic titrations and cytotoxicity assays, and as a serum protein control in immunoelectrophoresis, Ouchterlony immunodiffusion, and other immunoprecipitation techniques
Marca: MP Biomedicals™ 0855854
139.92 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
2° to 8°C | |
Guinea Pig complement | |
5 mL |