Learn More
MP Biomedicals™ Dextrose
Monohydrate
181.00€
Specifica
Product Type Animal Diet
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Used as a supplement for cell culture and in numerous cellular processes
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11422781
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
0290559425
11.33 kg
181.00€
25lb
Descrizione
Descrizione
Dextrose monohydrate is a common natural sugar involved in processes such as energy production, glycosylation and formation of glycans that provide structure to cells. It is involved in a detrimental process in cells called glycation. It is used as a supplement for cell culture and in numerous cellular processes.
Formula: C6H12O6•H2O
Formula Weight: 198.18
CAS No.: 14431-43-7
Specifica
Specifica
Animal Diet
Powder
Used as a supplement for cell culture and in numerous cellular processes
15°C to 30°C