Learn More
MP Biomedicals™ Decontaminante DNA-Erase™
Codice prodotto. 11485802 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 ml
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 11485802
Marca: MP Biomedicals™ 04821805
Per rimuovere la contaminazione da DNA
DNA-Erase™ è una soluzione detergente non alcalina, non corrosiva e non cancerogena estremamente efficace contro la contaminazione da DNA. La presenza di DNA contaminante in un'area di lavoro PCR può provocare artefatti di amplificazione del DNA. La soluzione contiene un tensioattivo e un agente per la distruzione del DNA. Attenendosi alle semplici istruzioni di decontaminazione, il DNA viene completamente distrutto e rimosso.
  • Elimina gli artefatti di PCR da tutte le superfici e gli apparecchi di laboratorio, inclusi i pipettatori
  • Stabile, resistente al calore e non corrosiva
  • Fornita pronta per l'uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Soluzione decontaminante
Volume (sistema imperiale) 16.9 once
Volume (sistema metrico) 500 ml
Da utilizzare con (applicazione) Rimozione di contaminazione da DNA