Learn More
MP Biomedicals™ EcoChrome™ Silica TLC Plate
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 220
Descrizione
EcoChrom™ Silica Plates, cover a wide range of Thin-Layer Chromatography applications. Their uniform surface makes MP silica plates suitable for quantitative densitometric UV/VIS evaluation. They are available without any fluorescent indicator or with fluorescent indicators for 254 nm or for 254 and 366 nm activation wavelength.
Specifica
Specifica
| Dimensione del poro | 60 Å |
| Quantità | 20/Pk. |
| Tipo | Silica TLC Plate |
| Eccitazione della lunghezza d'onda | 254 nm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Quantitative Densitometric UV/VIS Evaluation |
| Assorbente | Silica Gel |
| Spessore (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 20 cm |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.